Learn More
Cole-Parmer™ Kynar™ Gasprobenahmebeutel aus PVDF mit doppeltem Ventil
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem Kynar™ werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht. Die Kynar™ Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
62.30 CHF - 102.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbeutel |
---|---|
Material | PVDF |
Temperaturbereich (metrisch) | 71 °C |
Dicke (angloamerikanisch) | 3 mil |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11715868
|
Cole-Parmer™
01410-50 |
0,3 l |
62.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12510708
|
Cole-Parmer™
01410-52 |
3,8 l |
68.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11750099
|
Cole-Parmer™
01410-51 |
1,6 l |
64.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11750009
|
Cole-Parmer™
01410-55 |
37,7 l |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem KynarTM werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht.Die KynarTM Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
- Doppeltbreite Nahtbeutel haben sowohl Auf/Zu- als auch Septumventile zum bequemen Mischen
- Max. Temperatur: 160 °F (71 °C)
- Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
- Einfachbreite Naht
- In 2 und 4 mil dicken Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Probenbeutel | |
PVDF | |
71 °C | |
3 mil |