Learn More
Buerkle™ Probenbeutel SteriBag Cleanroom
Der doppelt verpackte Probenbeutel SteriBag Cleanroom kann direkt in den Reinraum gebracht werden. Je 25 Probenbeutel befinden sich in einer zweifachen Umverpackung, diese können nacheinander entfernt werden und eignen sich somit hervorragend zum Einschleusen in den Reinraum.
393.00 CHF - 631.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Lebensmittelzertifikat |
---|---|
Farbe | Transparent |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmitteln |
Material | Polyethylen |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
16309551
![]() |
Buerkle™
5344-8010 |
800 ml |
631.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16319551
![]() |
Buerkle™
5344-8012 |
1650 ml |
393.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Eignen sich hervorragend zum Einschleusen in den Reinraum
- Steril, doppelt verpackt
- Je 25 Probenbeutel befinden sich in einer zweifachen Umverpackung
- RNasen-, DNase- und pyrogenfrei
- PE, transparent
- Flüssigkeitsdicht, kontaminationsfreies Aufbewahren und Transportieren von festen, halbfesten sowie flüssigen Proben
- Mit Beschriftungsfeld
Specifications
Lebensmittelzertifikat | |
Ja | |
Polyethylen | |
Probenbeutel |
Transparent | |
Lebensmitteln | |
305 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.