Learn More
Buerkle™ Probenbeutel SteriBag Cleanroom
BIOPHARMA
Der doppelt verpackte Probenbeutel SteriBag Cleanroom kann direkt in den Reinraum gebracht werden. Je 25 Probenbeutel befinden sich in einer zweifachen Umverpackung, diese können nacheinander entfernt werden und eignen sich somit hervorragend zum Einschleusen in den Reinraum.
Marke:  Buerkle™ 5344-8012
373.35 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16319551
  • 393.00 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eignen sich hervorragend zum Einschleusen in den Reinraum
  • Steril, doppelt verpackt
  • Je 25 Probenbeutel befinden sich in einer zweifachen Umverpackung
  • RNasen-, DNase- und pyrogenfrei
  • PE, transparent
  • Flüssigkeitsdicht, kontaminationsfreies Aufbewahren und Transportieren von festen, halbfesten sowie flüssigen Proben
  • Mit Beschriftungsfeld
Spezifikation
Spezifikation
Probenbeutel
Lebensmittelzertifikat
Ja
Polyethylen
305 x 178 mm
7,01 in.
1650 ml
Transparent
Lebensmitteln
250/Pk.
305 mm
178 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ103204 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/03/2025 Catalog Number5344-8012
ChargennummerJ102391 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/12/2024 Catalog Number5344-8012
ChargennummerJ101550 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number5344-8012
ChargennummerJ101024 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number5344-8012
ChargennummerJ100730 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number5344-8012
Name des Produkts
Buerkle™ Probenbeutel SteriBag Cleanroom > Fassungsvermögen:1650 mL