Learn More
Buerkle™ Probenbeutel SteriBag Cleanroom
Der doppelt verpackte Probenbeutel SteriBag Cleanroom kann direkt in den Reinraum gebracht werden. Je 25 Probenbeutel befinden sich in einer zweifachen Umverpackung, diese können nacheinander entfernt werden und eignen sich somit hervorragend zum Einschleusen in den Reinraum.
Marke: Buerkle™ 5344-8010
599.45 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eignen sich hervorragend zum Einschleusen in den Reinraum
- Steril, doppelt verpackt
- Je 25 Probenbeutel befinden sich in einer zweifachen Umverpackung
- RNasen-, DNase- und pyrogenfrei
- PE, transparent
- Flüssigkeitsdicht, kontaminationsfreies Aufbewahren und Transportieren von festen, halbfesten sowie flüssigen Proben
- Mit Beschriftungsfeld
Spezifikation
Probenbeutel | |
Lebensmittelzertifikat | |
Ja | |
Polyethylen | |
305 x 114 mm | |
4,49 in. |
800 ml | |
Transparent | |
Lebensmitteln | |
500/Pk. | |
305 mm | |
114 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
48Stunden
8Minuten
59Sekunden
42Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %