Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten
Mit diesen Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger bzw. Plättchen.
Marke: Thermo Scientific™ 295
26.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Peleus-Ball, der Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
- Nicht steril
Spezifikation
0.2 ml | |
3.6 mm | |
Unsteril | |
Bulkware 500/Packung 8 Packungen/Karton 4000/Karton | |
12.4 cm | |
Ja |
Padl-Pet 50 μl Tropfengröße | |
LDPE | |
Nein | |
0.8 ml | |
Spezielle Padl-Pet-Transferpipette |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.