Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten
GREENER_CHOICE
Mit diesen Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger bzw. Plättchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 293
24.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15387873
  • 25.60 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Peleus-Ball, der Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
  • Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.2 ml
3.8 mm
Unsteril
Bulkware 500/Packung 8 Packungen/Karton 4000/Karton
13.0 cm
Ja
Padl-Pet 30 μl Tropfengröße
LDPE
Nein
1.0 ml
Spezielle Padl-Pet-Transferpipette
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Padl-Pet transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Padl-Pet transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Brochures
      Zertifikate
      Zertifikate
      Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
      5 Ergebnisse gefunden
      Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
      Chargennummer1334834 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number293
      Chargennummer1333931 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number293
      Chargennummer1334833 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number293
      Chargennummer1341402 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/12/2021 Catalog Number293
      Chargennummer1338328 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2021 Catalog Number293
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten > Padl-Pet™ 1,0 ml-Transferpipetten, 30 μl Tropfengröße, unsteril (500/Packung, 4.000/Karton)
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.