Learn More
Thermo Scientificâ„¢ Samcoâ„¢ Spezialtransferpipetten
Mit diesen Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger bzw. Plättchen.
Marke: Thermo Scientificâ„¢ 292
24.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Peleus-Ball, der Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
- Nicht steril
Spezifikation
0.2 ml | |
3.8 mm | |
Unsteril | |
Bulkware 500/Packung 8 Packungen/Karton 4000/Karton | |
13.1 cm | |
Ja |
Padl-Pet 25 μl Tropfengröße | |
LDPE | |
Nein | |
1.0 ml | |
Spezielle Padl-Pet-Transferpipette |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1429929 | Konformitätsbescheinigung | 29/05/2025 | 292 |
1427623 | Konformitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 292 |
1427626 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 292 |
1427625 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 292 |
1427624 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 292 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.