Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
GREENER_CHOICE
Führen Sie mit dieser Pipette mit flexiblem, biegbarem Schaft zur Probennahme aus engen oder kleinen Röhrchen, Anwendungen wie Sedimentationsverfahren durch.
24.20 CHF - 632.00 CHF
Produkte 21
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Sterilität Saugvolumen (metrisch) Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Sterilität Saugvolumen (metrisch) Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
15317843
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
241
1,2 mL Unsteril 0,9 ml Großpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt.
26.60 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15357843
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
242NL-1S
4 mL Steril 3 mL Einzeln verpackt
73.65 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15377893
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
694NL
6,7 mL Unsteril 3,0 mL 500/Packung
27.80 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11387863
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
241NL
1,2 mL Unsteril 0,8 mL 500/Packung
26.60 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15327843
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
241NL-1S
1,2 mL Steril 0,8 mL Einzeln verpackt
58.20 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 13-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11367863
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
242NL
4,0 mL Unsteril 3,0 mL 500/Packung
26.35 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15367843
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
242NL-20S
4,0 mL Steril 3,0 mL 20/Beutel
65.90 CHF
760 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11621839
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
251NL
4,6 mL Unsteril 3,3 mL 500/Packung
27.10 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11377863
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
252NL
15 ml Unsteril 11,6 mL 500/Packung
24.20 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15347853
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
252NL-20S
15 ml Steril 11,6 mL 20/Beutel
30.20 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Ajouter au panier
15337843
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
242
4 ml Unsteril 3 ml Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
26.35 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 17-11-2025
Ajouter au panier
10574048
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
242-1S
4 ml Steril 3 ml Einzeln verpackt
632.00 CHF
4000 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2025
Ajouter au panier
15347843
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
242-20S
4 ml Steril 3 ml 20/Beutel, 760/Packung, 6080/Karton
65.90 CHF
760 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Ajouter au panier
15387843
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
251
4.6mL Unsteril 3.3 ml Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
26.62 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Ajouter au panier
15397843
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
251-1S
4.6mL Steril 3.3 ml Einzeln verpackt
74.75 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Ajouter au panier
15307853
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
251-20S
4.6mL Steril 3.3 ml 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton
51.25 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Ajouter au panier
15317853
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
252
15 ml Unsteril 8mL Großpackung 250/Pk. 10 Pk./Kt. 2500/Kt.
24.20 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Ajouter au panier
15327853
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
252-1S
15 ml Steril 8mL Einzeln verpackt
41.24 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 17-11-2025
Ajouter au panier
15337853
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
252-20S
15 ml Steril 8mL 20/Beutel, 200/Packung, 2000/Karton
30.20 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2025
Ajouter au panier
11641839
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
694
6.7 ml Unsteril 3 ml Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
27.80 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2025
Ajouter au panier
15367893
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
694-1S
6.7mL Steril 3 ml Einzeln verpackt
81.90 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Vermeiden Sie Verstopfungen, Verpackung und Autoklavieren mit Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit schmalen Röhrchen. Diese Pipetten aus Polyethylen vermeiden Kreuzkontaminationen und werden für Anwendungen in Blutbanken wie Sedimentationsverfahren verwendet. Das Einzelgerät verfügt über einen integrierten Pipettenball und einen flexiblen Schaft, der sich zur Probenahme aus schmalen oder kleinen Röhrchen biegen lässt.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis