Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
GREENER_CHOICE
Führen Sie mit dieser Pipette mit flexiblem, biegbarem Schaft zur Probennahme aus engen oder kleinen Röhrchen, Anwendungen wie Sedimentationsverfahren durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 252NL-20S
29.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15347853
  • 30.20 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vermeiden Sie Verstopfungen, Verpackung und Autoklavieren mit Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit schmalen Röhrchen. Diese Pipetten aus Polyethylen vermeiden Kreuzkontaminationen und werden für Anwendungen in Blutbanken wie Sedimentationsverfahren verwendet. Das Einzelgerät verfügt über einen integrierten Pipettenball und einen flexiblen Schaft, der sich zur Probenahme aus schmalen oder kleinen Röhrchen biegen lässt.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11,6 mL
3,0 mm
Steril
20/Beutel
15 ml
Transferpipette mit engem Stiel
Samco Sedi-Pet™ 15 ml-Transferpipette mit engem Schaft, großer Kolben, steril, 20/Packung, weiße Box
LDPE
Nein
20/Beutel
15,5 cm
Videos
  • Thermo Scieintific Samco Narrow stem transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Narrow stem transfer pipettes
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft) >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.