Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
GREENER_CHOICE
Führen Sie mit dieser Pipette mit flexiblem, biegbarem Schaft zur Probennahme aus engen oder kleinen Röhrchen, Anwendungen wie Sedimentationsverfahren durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 242
25.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15337843
  • 26.35 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 13-11-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vermeiden Sie Verstopfungen, Verpackung und Autoklavieren mit Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit schmalen Röhrchen. Diese Pipetten aus Polyethylen vermeiden Kreuzkontaminationen und werden für Anwendungen in Blutbanken wie Sedimentationsverfahren verwendet. Das Einzelgerät verfügt über einen integrierten Pipettenball und einen flexiblen Schaft, der sich zur Probenahme aus schmalen oder kleinen Röhrchen biegen lässt.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 ml
2.5mm
Unsteril
Nein
Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
8.5cm
Ja
Transferpipette, SEDI-PET, kurzer Stiel, langer Ball, 4,3 ml
LDPE
24
500/Pk . 4000/Cs .
4 ml
Transferpipette mit engem Stiel
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Narrow stem transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scieintific Samco Narrow stem transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Narrow stem transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Narrow stem transfer pipettes
      Zertifikate
      Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
      5 Ergebnisse gefunden
      Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
      Chargennummer1331366 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number242
      Chargennummer1334838 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/10/2021 Catalog Number242
      Chargennummer1334837 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/10/2021 Catalog Number242
      Chargennummer1333937 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/10/2021 Catalog Number242
      Chargennummer1333936 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/10/2021 Catalog Number242
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft) > Sedi-Pet™ 4,0 ml-Transferpipetten, kurzes Röhrchen, großer Ball, nicht steril (500/Packung, 4.000/Karton)
      Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.