Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen)
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Gefertigt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen.
30.42 CHF - 342.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15397803
![]() |
Thermo Scientific™
191NL |
250 μl | 10.19cm | Unsteril | Samco Exact Volumen-Transferpipetten; Exact Volumen-Transferpipetten, 250 μl, nicht steril (500/Packung, 5000/Karton) |
36.70 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15595243
![]() |
Thermo Scientific™
783NL |
20 μl | 5.3 cm | Unsteril | 20 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
32.35 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15317903
![]() |
Thermo Scientific™
784NL |
40 μl | 5.9 cm | Unsteril | 40 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
31.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15327903
![]() |
Thermo Scientific™
785NL |
60 µl | 6.5 cm | Unsteril | 60 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
32.15 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15176284
![]() |
Thermo Scientific™
786NL |
80 µl | 7.49cm | Unsteril | 80 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
342.00 CHF
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13450778
![]() |
Thermo Scientific™
787NL |
100 μl | 8.3 cm | Unsteril | 100 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
333.00 CHF
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15337903
![]() |
Thermo Scientific™
788NL |
150 μl | 7.95cm | Unsteril | 150μL Exact Volume Transfer Pipette |
34.05 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15397903
![]() |
Thermo Scientific™
967NL |
400 μl | 10.6 cm | Unsteril | 400 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
31.35 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15367903
![]() |
Thermo Scientific™
930NL |
50 μl | 5.9 cm | Unsteril | 50 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
30.65 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15377903
![]() |
Thermo Scientific™
941NL |
200 μl | 8.89 cm | Unsteril | 200 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
30.65 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15387903
![]() |
Thermo Scientific™
966NL |
300 μl | 9.5 cm | Unsteril | 300 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
30.42 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Nicht steril
- Oberfläche mit niedriger Affinität
- Tiefkühlungsgeeignet
Spezifikation
Unsteril |