Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen)
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Gefertigt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen.
Marke: Thermo Scientific™ 941NL
21.46 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Unsteril
- Oberfläche mit niedriger Affinität
- Tiefkühlungsgeeignet
Spezifikation
200 μl-Transferpipette für genaues Volumen | |
LDPE | |
Nein | |
200 μl | |
Transferpipette für genaues Volumen |
3.0 mm | |
Unsteril | |
Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | |
8.89 cm | |
Ja |