Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen)
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Gefertigt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen.
Marke:  Thermo Scientific™ 967NL
30.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15397903
  • 31.35 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
  • Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Unsteril
  • Oberfläche mit niedriger Affinität
  • Tiefkühlungsgeeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
400 μl-Transferpipette für genaues Volumen
LDPE
Nein
400 μl
Transferpipette für genaues Volumen
3.8 mm
Unsteril
Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
10.6 cm
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1322537 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/06/2021 Catalog Number967NL
Chargennummer1322315 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/06/2021 Catalog Number967NL
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen) > 400 μl