Learn More
DWK Life Sciences Vollglaskugeln aus Borosilikatglas für Destillationssäulen
Beständig gegen aggressive Flüssigkeiten oder Dämpfe
Marke:  DWK Life Sciences 13500-6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14851192
  • 443.00 CHF / 1 Pfund
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Können als Mischkugeln, Kochsteine oder Verpackungsmaterial verwendet werden
Bestellinformation
Verpackt in 1 lb.-Boxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
6 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Vollglaskugeln aus Borosilikatglas für Destillationssäulen > 6mm Durchm.