Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Oberflächenschutze
Schutz durch FEP-Fluorpolymer für alle Oberflächen
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069329
84.00 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Übertragen Sie den Schutz von FEP-Fluorpolymer auf jede Oberfläche
- Hergestellt aus einer FEP-Films-Schicht, die mit einer unterstützenden Deckschicht aus Vinyl oder Aluminium verbunden ist (die Deckschicht ist mit einem druckempfindlichen Acrylkleber beschichtet)
- Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
- Dient zum Schutz von Oberflächen gegen die Absorption von toxischen oder radioaktiven Chemikalien
- Korrosive Chemikalien, Farben, Öle, Fette und klebrige Substanzen werden mit einem feuchten Schwamm einfach weggewischt
- Kann mit einer Schere einfach zugeschnitten werden
- Einfache Handhabung—Einfach das Schutzpapier von der haftenden Deckschicht abziehen und auf die Oberfläche aufbringen
Bestellinformation
Bytac-Schutzfolie mit Vinyl-Deckschicht wird für Temperaturen bis zu 93 °C (200 °F) empfohlen; mit Deckschicht aus Aluminiumfolie ist sie bis zu 182 °C (360 °F) verwendbar.
Spezifikation
Schutz für die Bank | |
15 ft. | |
25 in. | |
15 ft. x 25 in. (4,6 m x 640 mm) | |
Je |
FEP, Aluminium | |
4,6 m | |
640 mm | |
Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24096Gültig bis zum: 2025-05-16