Learn More
Elma™ Modular Baskets
Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
Marke:  Elma™ 3000006012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17821337
  • 20.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Spezifikation
Small Basket
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
16 mm
64 mm
1 Section
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Elma™ Modular Baskets > Modular Baskets and Lids; Diameter (Metric): 64 mm; Height (Metric): 16 mm; Section: 1 Section