Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
Für sichere Entsorgung mit maximalem Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. SCAT Safety Waste Caps schützen Ihre Mitarbeiter und die Umwelt vor schädlichen Lösungsmitteldämpfen.
101.00 CHF - 200.00 CHF
Spezifikation
Typ Safety Waste Cap
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfallentsorgungssystem
Zur Verwendung mit (Geräte) Abfallentsorgungsbehälter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Gewindegröße Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewindegröße Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17122576
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
SCAT
307108
S40/GL40 3 x 2,3/3,2 mm AD u. Verbindungsstück für Abluftfilter
114.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16443809
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
307923
GL 45 2 x PFA-Anschlussstück 2,3/3,2 mm AD, 2 x PFA-Blindstopfen, 1 x 5,0 bis 11,5 ID + Verbindungsstück für Abluftfilter
136.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16413809
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
SCAT
307912
GL 45 3 x PFA-Anschlussstück 2,3/3,2 mm AD, 1 x PFA-Blindstopfen + Anschluss für Abluftfilter
101.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16439963
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
308921
GL 45 4 x PFA-Armatur 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4 x PFA-Blindstopfen, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID, 1 x PTFE-Blindstopfen und Verbindungsstück für Abluftfilter
150.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16526034
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
SCAT
307925
S60/61 2 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID + Anschluss für Abluftfilter
168.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16635722
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
SCAT
307500
Gehäuse S60 3 x 1,6/2,3/3,2 mm AD, 3 x PFA-Blindstopfen, 3 x 5,0 bis 11,5 mm ID, 3 x PTFE-Blindstopfen und Verbindungsstück für Abluftfilter
192.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16626214
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
SCAT
307931
S60/61 4 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID + Anschluss für Abluftfilter
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17089693
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
SCAT
307918
S60/61 3 x 2,3/3,2 mm AD u. Verbindungsstück für Abluftfilter
159.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17175501
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
SCAT
307916
S60/61 3 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter
200.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18696468
Unterlagen ansehen
SCAT
307970
S60/61 1x NPT 3/8 in. (f), 1x connection for exhaust filter (45° beveled)
192.00 CHF
1 Bogen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit einem geeigneten Abluftfilter verwandeln sie Ihren Entsorgungsbehälter in ein geschlossenes System ohne austretende Lösungsmitteldämpfe.
  • Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösemittelsicherheit
  • SafetyWasteCap mit S 60/61 Gewinde im neuen Design der Generation 2.0
  • Optimaler Schutz beim Sammeln von gefährlichen oder giftigen flüssigen Abfällen
  • Flexibles System mit Fittings und Schlauchanschlüssen in verschiedenen Größen
  • Mehrere Optionen zum Anschluss verschiedener Schlauch- und Kapillargrößen
  • Zeitersparnis beim Wechsel der Abfallbehälter, während die Schläuche fixiert sind
  • Beständig gegen aggressive Medien
  • PTFE-Körper 360° frei drehbar: Ermöglicht einfachen Behälterwechsel ohne Verformung der Schläuche
  • Gehäuse mit integrierter FKM-Dichtung: Bietet eine hermetische Verbindung zur Behälteröffnung und passt sich auch an raue Glasoberflächen problemlos an. Eine zusätzliche PTFE-Schicht schützt die Dichtung vor direktem Kontakt mit Lösungsmitteln.
  • PFA-Verschraubungen: Verbessertes Design für einfachen Schlauchanschluss - Hervorragende chemische Beständigkeit - Entflammbarkeitsklasse V-0 (UL-94)
  • Medical Grade PTFE: Ausgezeichnete chemische Beständigkeit - Lebensmittelecht, FDA-konform -
  • Entflammbarkeitsklassifizierung V-0 (UL-94)
  • Insertion Label: Kennzeichnen Sie Ihre Flaschen mit individuellen Beschreibungen
  • PPS-Schraubverschluss: Autoklavierbar / sterilisierbar bis 200°C - Entflammbarkeitsklassifizierung V-0 (UL-94)
  • Ergonomisches Design: Verbesserte Stabilität und Konstruktion - Verbesserte Handhabung - Einfache Installation - Intelligenter Austausch
  • Großes Zubehörsortiment, optional: Abluftfilter, Trichtereinsatz, Füllstandskontrolle gegen überlaufende Behälter
Spezifikation
Spezifikation
Safety Waste Cap
Abfallentsorgungssystem
Abfallentsorgungsbehälter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT Safety Waste Caps, V2.0