Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
Für sichere Entsorgung mit maximalem Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. SCAT Safety Waste Caps schützen Ihre Mitarbeiter und die Umwelt vor schädlichen Lösungsmitteldämpfen.
Marke:  SCAT 307108
89.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17122576
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
  • SafetyWasteCap mit S 60/61-Gewinde in der neuen Ausführung der Generation 2.0
  • Optimaler Schutz beim Sammeln von gefährlichen oder toxischen Flüssigabfällen
  • Flexibles System mit Anschlussstücken und Schlauchanschlüssen in verschiedenen Größen
  • Mit mehreren Optionen für den Anschluss verschiedener Schläuche und Kapillargrößen
  • Zeitersparnis beim Wechseln der Abfallbehälter bei fixierten Röhrchen
  • Widerstandsfähig gegen aggressive Medien
  • PTFE-Gehäuse 360° frei drehbar: Ermöglicht einen einfachen Behälterwechsel ohne Verdrehung der Schläuche
  • Gehäuse mit integrierter FKM-Dichtung: Bietet eine hermetische Verbindung mit der Behälteröffnung und passt sich selbst an robuste Glasoberflächen an. Eine zusätzliche PTFE-Schicht schützt die Dichtung vor direktem Kontakt mit Lösungsmitteln.
  • PFA-Anschlüsse: Verbesserte Ausführung für einfachen Schlauchanschluss – hervorragende chemische Beständigkeit – Entflammbarkeitsklasse V-0 (UL-94)
  • PTFE in medizinischer Qualität: Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, lebensmittelsicher, FDA-konform –
  • Entflammbarkeitsklasse V-0 (UL-94)
  • Einfügungsetikett: Kennzeichnen Sie Ihre Flaschen mit individuellen Beschreibungen
  • PPS-Schraubverschluss: Autoklavierbar/sterilisierbar bis 200 °C – Entflammbarkeitsklasse V-0 (UL-94)
  • Ergonomisches Design: Verbesserte Stabilität und Konstruktion – verbesserte Handhabung – einfache Installation – intelligenter Austausch
  • Großes Zubehörsortiment, optional: Abluftfilter, Trichterverwendung, Niveauregelung, die ein Überlaufen der Behälter verhindert
Spezifikation
Spezifikation
Abfallentsorgungssystem
3 x 2,3/3,2 mm AD u. Verbindungsstück für Abluftfilter
S40/GL40
Abfallentsorgungsbehälter
S40/GL40
Safety Waste Cap
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT Safety Waste Caps, V2.0 > GL/S40, 3 x 2,3/3,2 mm AD