Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
Für sichere Entsorgung mit maximalem Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. SCAT Safety Waste Caps schützen Ihre Mitarbeiter und die Umwelt vor schädlichen Lösungsmitteldämpfen.
Marke: SCAT 308921
118.27 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
- SafetyWasteCap mit S 60/61-Gewinde in der neuen Ausführung der Generation 2.0
- Optimaler Schutz beim Sammeln von gefährlichen oder toxischen Flüssigabfällen
- Flexibles System mit Anschlussstücken und Schlauchanschlüssen in verschiedenen Größen
- Mit mehreren Optionen für den Anschluss verschiedener Schläuche und Kapillargrößen
- Zeitersparnis beim Wechseln der Abfallbehälter bei fixierten Röhrchen
- Widerstandsfähig gegen aggressive Medien
- PTFE-Gehäuse 360° frei drehbar: Ermöglicht einen einfachen Behälterwechsel ohne Verdrehung der Schläuche
- Gehäuse mit integrierter FKM-Dichtung: Bietet eine hermetische Verbindung mit der Behälteröffnung und passt sich selbst an robuste Glasoberflächen an. Eine zusätzliche PTFE-Schicht schützt die Dichtung vor direktem Kontakt mit Lösungsmitteln.
- PFA-Anschlüsse: Verbesserte Ausführung für einfachen Schlauchanschluss – hervorragende chemische Beständigkeit – Entflammbarkeitsklasse V-0 (UL-94)
- PTFE in medizinischer Qualität: Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, lebensmittelsicher, FDA-konform –
- Entflammbarkeitsklasse V-0 (UL-94)
- Einfügungsetikett: Kennzeichnen Sie Ihre Flaschen mit individuellen Beschreibungen
- PPS-Schraubverschluss: Autoklavierbar/sterilisierbar bis 200 °C – Entflammbarkeitsklasse V-0 (UL-94)
- Ergonomisches Design: Verbesserte Stabilität und Konstruktion – verbesserte Handhabung – einfache Installation – intelligenter Austausch
- Großes Zubehörsortiment, optional: Abluftfilter, Trichterverwendung, Niveauregelung, die ein Überlaufen der Behälter verhindert
Spezifikation
Abfallentsorgungssystem | |
4 x PFA-Armatur 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4 x PFA-Blindstopfen, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID, 1 x PTFE-Blindstopfen und Verbindungsstück für Abluftfilter | |
2,3/3,2 mm Außendurchmesser | |
Safety Waste Cap |
Abfallentsorgungsbehälter | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |