Learn More
Buerkle™ Sicherheits-Pipettierball
Die Buerkle™ Sicherheits-Pipettierkugel ermöglicht die Evakuierung über ein automatisches Ventil.
Marke: Buerkle™ 7554-0006
18.30 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für alle Pipetten bis 100 ml
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Grün | |
Ermöglicht einfache Innenreinigung | |
Je 1 |
Pipettierkugel | |
bis zu 100 ml-Pipetten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Sicherheits-Pipettierball > Farbe: Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur