Learn More
IKA™ S 18 N - 10 G Dispergierwerkzeug
Geeignet für Dispergierwerkzeug T 18 Digital
Marke:  IKA™ L004639
1176.76 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10689912
  • 1238.69 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
  • Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
  • Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
  • Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
  • Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
  • Geeignet für T 18 Digitale Dispergiergeräte
  • Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
  • Lösungsmitteltauglich
  • Höchsttemperatur: 180 °C
  • Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,4 in.
4,3 in.
T 18 Digital Dispergierer
Bis zu 180 °C
10 mm
108 mm
AISI 316L, PTFE
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    16
    Minuten
    7
    Sekunden
    40
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ S 18 N - 10 G Dispergierwerkzeug > Zur Verwendung mit dem digitalen T 18 Dispergierwerkzeug