Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill II Umlaufkühler
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 1000 W/3415 BTU.
Marke:  Thermo Scientific™ 197224120000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15552541
  • 5004.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 1.000 W/3.415 BTU.Die Thermo Scientific™ ThermoChill II Umlaufkühler sind eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2.000 Watt.Die innovative Bauweise mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.Mit ihrer schlichten und anwenderfreundlichen Bauweise sorgt die ThermoChill Plattform jahrelang für eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten, die all Ihre gängigen anwendungsspezifischen Ansprüche erfüllt.
  • Leicht zugängliche Einfüllöffnung für ein einfaches Befüllen
  • Manometer am Bedienfeld untergebracht, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
  • Intuitiver digitaler Regler
  • Regler-Anzeigeleuchten leuchten beim Anpassen der Einstellungen und wenn Über-/Untertemperaturalarme aktiviert sind
  • Abnehmbarer Vollstromfilter sorgt für saubere zirkulierende Flüssigkeit
  • Arretierbare Rollfüße für einfaches Manövrieren des Geräts
  • Digitale RS-232- oder RS-485-Schnittstellen optional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ThermoChill II LR 230 V/50 HZ, MDCI RS232
RS232
2,0 gpm bei 15 psid (7,6 l/min bei 1,0 bar)
R134A.
±0,1 °C
CE-Zeichen; UL-gelistet
Bis zu 900 Watt
MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe)
-10 °C bis +30 °C
230 V
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ThermoChill II Umlaufkühler >
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.