Learn More
Ruthenium auf Aktivkohle, 5 % Ru, unreduziert, ca. 50 % Feuchtegehalt, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
148.50 CHF - 594.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-18-8, 7440-44-0, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.07 |
MDL-Nummer | MFCD00011207 MFCD03458417 |
InChI-Schlüssel | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
IUPAC-Name | Ruthenium |
SMILES | [Ru] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10521261
|
Thermo Scientific Acros
195460250 |
25 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10531261
|
Thermo Scientific Acros
195461000 |
100 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-18-8, 7440-44-0, 7732-18-5 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
Ruthenium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Spezifikation
Ruthenium on activated carbon | |
5% Ruthenium | |
1.02 | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
15, 8433 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
Ruthenium | |
23950 | |
101.07 | |
Pulver |
Schwarz | |
7440-18-8, 7440-44-0, 7732-18-5 | |
Ru | |
01,983; 05,574 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
5% (Ru on dry basis)(typically) |
Sicherheit und Handhabung
- Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture