Learn More
Ruthenium auf Aktivkohle, 5 % Ru, unreduziert, ca. 50 % Feuchtegehalt, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ruthenium on activated carbon |
Farbe | Schwarz |
Namenshinweis | 5% Ruthenium |
Dichte | 1.02 |
Menge | 25 g |
Fieser | 01,983; 05,574 |
Merck Index | 15, 8433 |
Formelmasse | 101.07 |
Reinheit (%) | 5% (Ru on dry basis)(typically) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium auf Aktivkohle, 5 % Ru, unreduziert, ca. 50 % Feuchtegehalt, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur