Learn More
Ruthenium auf Aktivkohle, 5 % Ru, unreduziert, ca. 50 % Feuchtegehalt, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10531261
Ruthenium auf Aktivkohle, 5 % Ru, unreduziert, ca. 50 % Feuchtegehalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10531261
Marke: Thermo Scientific Acros 195461000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8, 7440-44-0, 7732-18-5
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium on activated carbon
Farbe Schwarz
Namenshinweis 5% Ruthenium
Dichte 1.02
Menge 100 g
Fieser 01,983; 05,574
Merck Index 15, 8433
Formelmasse 101.07
Reinheit (%) 5% (Ru on dry basis)(typically)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0336072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2020 Catalog Number195461000,195460250
ChargennummerA0335264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2020 Catalog Number195461000,195460250
Produktidentifikator
  • Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium auf Aktivkohle, 5 % Ru, unreduziert, ca. 50 % Feuchtegehalt, Thermo Scientific Chemicals >