Learn More
Ruthenium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -200 Mesh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
154.77 CHF - 2895.41 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Summenformel | Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.07 |
MDL-Nummer | MFCD00011207 MFCD03458417 |
InChI-Schlüssel | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
IUPAC-Name | Ruthenium |
SMILES | [Ru] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10573561
|
Thermo Scientific Acros
198100010 |
1 g | Glasflasche |
154.77 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10624712
|
Thermo Scientific Acros
198100050 |
5 g | Glasflasche |
657.27 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10540014
|
Thermo Scientific Acros
198100250 |
25 g | Glasflasche |
2895.41 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
Ruthenium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Spezifikation
Ruthenium | |
-200 mesh | |
99.90% | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
Spurenmetall |
Grau | |
7440-18-8 | |
Ru | |
15, 8433 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
Ruthenium | |
23950 | |
101.07 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Entzündbarer Feststoff.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.