Learn More
Ruthenium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -200 Mesh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573561
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Farbe Grau
Namenshinweis -200 mesh
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Menge 1 g
Merck Index 15, 8433
Formelmasse 101.07
Güte Spurenmetall
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -200 Mesh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >