Learn More
Ruthenium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -200 Mesh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10624712
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ruthenium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -200 Mesh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10624712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10624712
Marke: Thermo Scientific Acros 198100050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Farbe Grau
Namenshinweis -200 mesh
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Menge 5 g
Merck Index 15, 8433
Formelmasse 101.07
Güte Spurenmetall
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog Number198100050,198100250,198100010
ChargennummerA0434556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number198100050,198100250,198100010
ChargennummerA0449673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2023 Catalog Number198100050,198100250,198100010
ChargennummerA0386689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number198100050,198100250,198100010
ChargennummerA0448133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Catalog Number198100050,198100250,198100010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -200 Mesh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >