Learn More
Ruthenium, typischerweise 5 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391818
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ruthenium, typischerweise 5 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391818
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11391818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011749.22
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hydrierung von aliphatischen Carbonylen und aromatischen Ringen, insbesondere von sperrigen Molekülen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Aussehen Dark powder
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU10I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Catalog Number011769.09,011749.22,011749.14,011749.06
ChargennummerL13K17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011769.09,011749.22,011749.14,011749.06
ChargennummerG25R044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011769.09,011749.22,011749.14,011749.06
ChargennummerH08S015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011769.09,011749.22,011749.14,011749.06
ChargennummerX22B018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011769.09,011749.22,011749.14,011749.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium, typischerweise 5 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Thermo Scientific Chemicals >