Learn More
Ruthenium, 5 % auf Aktivkohlepulver, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418470
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ruthenium, 5 % auf Aktivkohlepulver, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418470
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11418470
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044338.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Namenshinweis 5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR02K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number044338.22,044338.06,044338.14
ChargennummerW22I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
ChargennummerU22I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog Number044338.22,044338.06,044338.14
ChargennummerS17I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog Number044338.22,044338.06,044338.14
ChargennummerR06I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium, 5 % auf Aktivkohlepulver, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals >