Learn More
Ruthenium(III)-chlorid-Hydrat, 99.9 % (PGM-Basis), Ru 38 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371678
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ruthenium(III)-chlorid-Hydrat, 99.9 % (PGM-Basis), Ru 38 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371678
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11371678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011043.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14898-67-0
Summenformel Cl3Ru
Molekulargewicht (g/mol) 207.42
MDL-Nummer MFCD00149844
InChI-Schlüssel YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 100°dec
Namenshinweis PGM basis, Ru 38% min.
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in alcohol,acetone.
Formelmasse 207.43 (Anhydrous)
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Black crystalline or powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX11K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number011043.09,011043.18,011043.04
ChargennummerM25K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number011043.09,011043.18,011043.04
ChargennummerM04K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number011043.09,011043.18,011043.04
ChargennummerT24J072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2023 Catalog Number011043.09,011043.18,011043.04
ChargennummerQ21J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog Number011043.09,011043.18,011043.04
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium(III)-chlorid-Hydrat, 99.9 % (PGM-Basis), Ru 38 % min., Thermo Scientific Chemicals >