Learn More
Rubidiumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11455746
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455746
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11455746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20817.14
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18909-68-7
Summenformel BF4Rb
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD00083071
InChI-Schlüssel MERZTPVDEIGCOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium tetrafluoroborate, rubidium 1+ tetrafluoroborate, rubidium fluoroborate, rubidium boron fluoride, borate 1-, rubidium, acmc-1bu19, rubidium 1+ ion tetrafluoroborateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23696894
IUPAC-Name Rubidium(1+) Tetrafluoroboranuid
SMILES [Rb+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium tetrafluoroborate
Menge 25 g
Strukturformel RbBF4
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberB20817.06,B20817.14
Chargennummer10247039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberB20817.06,B20817.14,B20817
Chargennummer10246748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2023 Catalog NumberB20817.14
Chargennummer10246631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2023 Catalog NumberB20817.14
ChargennummerF25Y024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20817.06,B20817.14
Name des Produkts
Rubidiumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >