Learn More
Erdnussöl, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Peanut oil |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Menge | 500 mL |
Flammpunkt | 283°C |
Merck Index | 14, 7059 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,miscible with light petroleum |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Gesättigte Fettsäuren (Kettenlänge <C16):Max. 0,4% |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Erdnussöl, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur