Learn More
Rubidiumiodid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Rubidium iodide is used for making metal rubidium and other rubidium salts. It is also used in the production of special glass, miniature high energy battery and crystal scintillation counter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1300°C |
Chemischer Name oder Material | Rubidium iodide |
Schmelzpunkt | 647°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution. |
Formelmasse | 212.37 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R21E059 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 013497.18,013497.09 |
R21EE059 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 013497.18,013497.09 |
U06K029 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | 013497.18,013497.09 |
R10K028 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 013497.18,013497.09 |
Z12J062 | Analysenzertifikat | 08/01/2024 | 013497.18,013497.09 |