Learn More
Rubidiumchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
233.00 CHF - 604.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-11-9
Summenformel ClRb
Molekulargewicht (g/mol) 120.92
MDL-Nummer MFCD00011187
InChI-Schlüssel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10042800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201270250
25 g Glasflasche
233.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10657164
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201271000
100 g Glasflasche
604.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-240-9
Produktidentifikator
  • Rubidium chloride
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Rubidiumchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals