Learn More
Rubidiumchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10042800
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042800
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10042800
Marke: Thermo Scientific Acros 201270250
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-11-9
Summenformel ClRb
Molekulargewicht (g/mol) 120.92
MDL-Nummer MFCD00011187
InChI-Schlüssel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spezifikation
Siedepunkt 1390.0°C
Chemischer Name oder Material Rubidium chloride
Schmelzpunkt 718.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel RbCl
Merck Index 15, 8417
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
IUPAC-Name Rubidium(1+); Chlorid
Formelmasse 120.92
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.8g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number201271000,201270250
ChargennummerA0455319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number201271000,201270250
ChargennummerA0446868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Catalog Number201271000,201270250
ChargennummerA0434162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2021 Catalog Number201271000,201270250
ChargennummerA0422372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2021 Catalog Number201271000,201270250
Produktidentifikator
  • Rubidium chloride
Name des Produkts
Rubidiumchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >