Learn More
Rubidiumchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657164
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-11-9
Summenformel ClRb
Molekulargewicht (g/mol) 120.92
MDL-Nummer MFCD00011187
InChI-Schlüssel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spezifikation
Siedepunkt 1390.0°C
Chemischer Name oder Material Rubidium chloride
Schmelzpunkt 718.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel RbCl
Merck Index 15, 8417
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water,practically insoluble in alcohols
IUPAC-Name Rubidium(1+)-chlorid
Formelmasse 120.92
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.8g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Rubidium chloride