Learn More
Rubidiumchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11934191
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934191
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11934191
Marke: Thermo Scientific Acros 193920100
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-11-9
Summenformel ClRb
Molekulargewicht (g/mol) 120.92
MDL-Nummer MFCD00011187
InChI-Schlüssel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spezifikation
Siedepunkt 1390.0°C
Chemischer Name oder Material Rubidium chloride
Schmelzpunkt 718.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver und Stückchen
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 28.9 to 30.1% (Cl) (Argentometry)
Strukturformel RbCl
Merck Index 15,8417
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
IUPAC-Name Rubidium(1+)-chlorid
Formelmasse 120.92
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number193920100,193920500
ChargennummerA0451553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number193920100
ChargennummerS55331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number193920100
ChargennummerA0433145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2021 Catalog Number
ChargennummerA0412851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog Number193920100,193920500
Produktidentifikator
  • Rubidium chloride
Name des Produkts
Rubidiumchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >