Learn More
Fisherbrand™ Gummisaugball
Für den einfachen Einsatz von Pipetten und Spritzen. Fisherbrand™ Gummisaugbälle aus beständigem Naturkautschuk gewährleisten dank der geschwungenen Form und dem dickeren Ansatz eine erhöhte Griffsicherheit. In verschiedenen Volumen für den Einsatz mit Pipetten und Spritzen von 6 bis 8 mm Durchmesser lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ HS20630D
1.86 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11997984
  • 10.05 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geschwungen geformte Ballons mit dickwandigem Hals
  • Verbesserte Griffigkeit für einfachere Verwendung mit Pipetten und Spritzen
  • Aus robustem Naturgummi, in leuchtendem Rot
  • Lieferbar in den Größen 12, 15, 30, 60 und 150 ml
  • Ballon der Größe 150 ml ist mit Verstärkungsrippen versehen und so auch für größere Pipetten geeignet
  • Für Pipetten und Spritzen mit Durchmessern von 6 bis 8 mm
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Reusable
Round
Pear
Saugkolben
Pipetten und Spritzen
3.1 in.
0.2 in.
6 mm
Rot
Pipettes and Syringes
Naturkautschuk
Unsteril
60 mL
Je 1
80 mm
2.1 in.
54 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gummisaugball > Fassungsvermögen: 60mL