Learn More
Fisherbrand™ Pipettierhilfe aus Gummi
Hervorragend für alle Medien geeignet, die kein Gummi angreifen. Fisherbrand™ Pipettensauger werden mit drei Glaskugelventilen geliefert und sind durch Fingerdruck einstellbar.
6.50 CHF - 28.60 CHF
Spezifikation
Material Gummi
Typ Pipettenfüller
Volumen (metrisch) 60 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Kann auf Pipetten mit Peleusball oder zylindrischen Pipetten von 2 ml bis 50 ml verwendet werden
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11890950
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4705501
Rot
28.60 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11880950
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4709922
Grün
6.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Auswahl an Farben
  • Mit einem Volumen von ca. 60 ml geeignet für Pipetten von 2 bis 50 ml
  • Pipettenmedien dürfen nicht in den Pipettenfüller geraten, denn dies kann zu einer Fehlfunktion des Ventils führen
Spezifikation
Spezifikation
Gummi
60 ml
Je 1
Pipettenfüller
Kann auf Pipetten mit Peleusball oder zylindrischen Pipetten von 2 ml bis 50 ml verwendet werden
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pipettierhilfe aus Gummi