Learn More
Fisherbrand™ Pipettierhilfe aus Gummi
Hervorragend für alle Medien geeignet, die kein Gummi angreifen. Fisherbrand™ Pipettensauger werden mit drei Glaskugelventilen geliefert und sind durch Fingerdruck einstellbar.
Marke:  Fisherbrand™ 4709922
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11880950
  • 6.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Mit einem Volumen von ca. 60 ml für Pipetten von 2 bis 50 ml geeignet
  • Pipettenmedien dürfen nicht in den Pipettenfüller gelangen; dies kann zu einer Fehlfunktion des Ventils führen
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Pipettenfüller
Kann auf volumetrischen oder zylindrischen Pipetten von 2 ml bis 50 ml verwendet werden
Gummi
60 mL
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pipettierhilfe aus Gummi > Grün