Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierball Flip aus Gummi
Zur Verringerung der Risiken beim Pipettieren von toxischen, korrosiven, mit Bakterien verunreinigten oder übelriechenden Flüssigkeiten. Deutsch Neumann™ The Flip™ Sicherheitspipettierhilfen werden aus Naturkautschuk gefertigt.
Marke: Deutsch Neumann™ 4719901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur zwei Bedienpunkte
- Evakuierung durch das neue, automatische Ventil
- Durch sein Einhand-Design ist er der einfachste Sicherheit-Pipettenfüller auf dem Markt
- Balg kann innen durch das Entfernen des patentierten Ventils und Ausspülen gereinigt werden
Spezifikation
Rot | |
Gummi | |
FLIP Sicherheitspipettierball | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierball Flip aus Gummi > Fassungsvermögen: 0,1 bis 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur