Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9200
Beständig gegen Säuren und BasenDie Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
67.75 CHF - 69.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Gummi |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15653138
|
Abeba™
9200/36 |
36 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15663138
|
Abeba™
9200/37 |
37 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15673138
|
Abeba™
9200/38 |
38 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15683138
|
Abeba™
9200/39 |
39 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15693138
|
Abeba™
9200/40 |
40 |
67.75 CHF
1 Paar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15603148
|
Abeba™
9200/41 |
41 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15613148
|
Abeba™
9200/42 |
42 |
69.80 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15623148
|
Abeba™
9200/43 |
43 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15633148
|
Abeba™
9200/44 |
44 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15643148
|
Abeba™
9200/45 |
45 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15653148
|
Abeba™
9200/46 |
46 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15663148
|
Abeba™
9200/47 |
47 |
67.75 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
Gummi |
Weiß | |
Rutschfest | |
9200 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abeba™ Gummischuhe 9200