Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9200
Beständig gegen Säuren und BasenDie Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
Brand: Abeba™ 9200/44
This item is not returnable.
View return policy
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
9200 |
Weiß | |
44 | |
Gummi |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abeba™ Gummischuhe 9200 > Größe: 44
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction