Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9200
Beständig gegen Säuren und BasenDie Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 9200/36
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
9200 |
Weiß | |
36 | |
Gummi |