Learn More
Hamilton™ Ansaugschlauch 2,9x2x650 mm M6 FEP Nr. 240.000
Marke:  Hamilton™ 240000
Artikelnummer. 10389691
  • 50.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Spezifikation
PTFE
25,59 in.
Füllschlauch
ML500-Ventile mit M6-Gewinde, verwendet mit Spritzen mit Volumina über 1 ml
12 G
65 cm
2042 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Ansaugschlauch 2,9x2x650 mm M6 FEP Nr. 240.000 > Volumen:2042 μl