Learn More
Micronova™ Beutelhalter aus Edelstahl
Die scherenförmigen Beutelhalter aus Edelstahl sind für die Aufnahme von BinLiners™ 40 Zoll x 48 Zoll-Beuteln in sauberen und kontrollierten Umgebungen konzipiert.
Marke: Micronova™ BLSSH-1515
Beschreibung
Die scherenförmigen Beutelhalter aus Edelstahl sind für die Aufnahme von BinLiners™ Beuteln mit 40 Zoll x 48 Zoll in sauberen und kontrollierten Umgebungen konzipiert.
The Micronova BinLiner™ Stainless Steel BinStands™ are ideal for cleanroom material disposal, garment collection and raw material or product storage. The unique, rectangular stand features polyketone molds that connect the sides and function as stand feet that easily slide to prevent floor scratching and rusting. The scissor stand easily folds open and closed for storage when not in use.
- Two styles of stainless steel rod, open frame bin stands
- Ergonomic side removal of liners for simplified use
- Securely hold a range of bin liner bags
- For material disposal, garment collection and raw material or product storage
- The scissor stand easily folds open and closed for storage
- Rectangular stand has plastic connectors that prevent floor rusting and scratching
- Corner legs are removable if disassembly is required
- Available in a variety of sizes to hold bags from 5 to 55 gallon sizes
- BLSSH-1515 stand for use with 34 x 40-inch liners
- BLSSH-1624 stand for use with 40 x 48-inch and 40 x 60-inch liners
- BLSSH-40 stand best used with 40 gallon liners
- Resistant to common cleaning solutions and disinfectants
- Autoclavable
Spezifikation
120 L | |
30 gal. | |
71 cm | |
Je 1 | |
Autoklavierbar | |
For Use with 34 x 40-Inch Liners | |
15 in. | |
Edelstahl |
Rahmenbeutelhalter aus Edelstahl | |
38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 in.) | |
38 cm | |
38 cm | |
Ständer für Entsorgungsbeutel, die in kontrollierten Umgebungen verwendet werden | |
15 in. | |
28 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
049438-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2025 | BLSSH-1515 |
048716-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | BLSSH-1515 |
048186-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | BLSSH-1515 |
047872-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2025 | BLSSH-1515 |
046049-000 | Konformitätsbescheinigung | 01/11/2024 | BLSSH-1515 |