Learn More
DWK Life Sciences Uhrglasschale, aus Kalk-Soda-Glas, Rand verschmolzen
Die konkave Form der Uhrglasschale ermöglicht das Arbeiten in Kleinstmengen (z.B. bei Vorproben) sowie das Abdecken von Laborglasgeräten mit weiten Öffnungen.
Marke: DWK Life Sciences 233214607
27.99 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Uhrgläser z.B. sind konkav gekrümmt. Die so erzeugt kleine Mulde ermöglicht das Einfüllen von Flüssigkeiten oder Feststoffen.- Vermindertes Verletzungsrisiko durch verschmolzenen Rand
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Wiegen, umdecken, Vorbehandlungen, Trocknen von Materialien, Erhältlich aus Boro 3.3 oder Kalknatronglas | |
100 mm |
Kalknatronglas | |
10 St./Packung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
2Stunden
3Minuten
38Sekunden
20 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
77Stunden
3Minuten
38Sekunden
20Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%