Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit Filter in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
130.43 CHF - 140.00 CHF
Especificaciones
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Racks |
Código de producto | Marca | Volumen (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11505454
![]() |
Thermo Scientific™
2789 |
1200 μl |
135.00 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10162151
![]() |
Thermo Scientific™
2749 |
20 μl |
134.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10264671
![]() |
Thermo Scientific™
2769 |
200 μl |
130.43 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12604820
![]() |
Thermo Scientific™
2779 |
1000 μl |
140.00 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Descripción
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- SoftFit L Filterspitzen schützen die Pipette vor Aerosolkontamination
Especificaciones
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Racks | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
Steril | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
SoftFit L |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.