Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit Filter in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 2789
84.03 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11505454
  • 135.00 CHF / 768 Stück
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Aktionscode 25076 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Das SoftFit-L System ist kompatibel mit Rainin LTS Pipetten von Rainin Instrument LCC.
  • Mit geringer Retention erhältlich
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsnormen der Branche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1200 l, mit Filter, steril, Gestell
Gefiltert
Naturfarben
3,42 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
1200 μl
Steril
1200 l
8,67 cm
Racks
Gelb
SoftFit L
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit Filter in Gestellen mit abnehmbarem Deckel > ART Barrier Pipettenspitzen 1200 μl; SoftFit-L, sterile Spitze für die Verwendung mit Rainin LTS LiteTouch Pipetten